Learn More
2-(Morpholinothio)Benzothiazol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(Morpholinothio)benzothiazole |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H12N2OS2/c1-2-4-10-9(3-1)12-11(15-10)16-13-5-7-14-8-6-13/h1-4H,5-8H2 |
| Formelmasse | 252.0391 |