Learn More
2-(N-Boc-methylamino)-5-iod-3-methylpyridin, 95 %
Artikelnummer. 15447685
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15447685 250 mg 250 Milligramm
11307209 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15447685 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27397.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 942206-08-8
Summenformel C12H17IN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 348.184
MDL-Nummer MFCD09037457
InChI-Schlüssel HWHYESISLPNYCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-n-boc-methylamino-5-iodo-3-methylpyridine, tert-butyl n-5-iodo-3-methylpyridin-2-yl-n-methylcarbamate, 2-tert-butyloxycarbonyl-methylamino-5-iodo-3-methylpyridine, 2-boc-methylamino-5-iodo-3-methylpyridine, tert-butyl n-methyl-n-5-iodo-3-methyl-2-pyridyl carbamate, tert-butyl n-methyl-n-5-iodo-3-methylpyridin-2-yl carbamate
PubChem CID 42553030
IUPAC-Name Tert-Butyl N-(5-Iod-3-Methylpyridin-2-yl)-N-Methylcarbamat
SMILES CC1=CC(=CN=C1N(C)C(=O)OC(C)(C)C)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(N-Boc-methylamino)-5-iodo-3-methylpyridine
Schmelzpunkt 97°C to 100°C
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Light sensitive
Formelmasse 348.18
Reinheit (%) 95%