Learn More
2-n-Butoxyethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499106
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Packungsgröße:
10000 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499106 500 mL 500 Milliliter
11409116 2500 mL 2500 Milliliter
11419116 10,000 mL 10000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11499106 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17976.AP
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 111-76-2 | C6H14O2 | 118.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Wird in der Industrie für Entfettungs- und Waschmittelanwendungen verwendet.2-n-Butoxyethanol wird in der Industrie für Entfettungs- und Waschmittelanwendungen verwendet. Fungiert als Tensid in Haushalts- und Industrieprodukten. Ist ein aktiver Bestandteil von frakturierenden Flüssigkeiten, Bohrstabilisatoren und ölglatten Dispergiermitteln. Wird auch als Lösungsmittel für Farben, Oberflächenbeschichtungen, Reinigungsmittel und Farben verwendet. Wird Außerdem s als Lebensmittelzusatzstoff, antimikrobielles Mittel, Entschäumer, Stabilisator und Klebstoff eingesetzt. Wird darüber hinaus als Whiteboard-Reiniger, Flüssigseife, Kosmetik, Trockenreinigungslösung, Lack, und Latexfarbe verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Ethylalkohol, Ethylether, Aceton, n-Heptan-Benzol, Mineralöl, aromatischem Paraffin und halogenierten Kohlenwasserstoffen. Leicht mischbar mit Tetrachlorkohlenstoff.
Hinweise
Ausgezeichnete hydrophile-lipophile Balance (HLB). Luft- und lichtempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Metallen, Aluminium und Alkalien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-76-2
Summenformel C6H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 118.18
MDL-Nummer MFCD00002884
InChI-Schlüssel POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym butoxyethanol, butyl glycol, butyl cellosolve, ethylene glycol monobutyl ether, n-butoxyethanol, ethanol, 2-butoxy, ethylene glycol butyl ether, butyl oxitol, glycol butyl ether, glycol ether eb
PubChem CID 8133
ChEBI CHEBI:63921
IUPAC-Name 2-Butoxyethanol
SMILES CCCCOCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-n-Butoxyethanol
Schmelzpunkt °C to 79°C
Dichte 0.902
Siedepunkt 171°C to 173°C
Flammpunkt 64°C (147°F)
Prozentgehaltsbereich 0.98
Strukturformel CH3(CH2)3OCH2CH2OH
Brechungsindex 1.419
Menge 500 mL
UN-Nummer UN2810
Beilstein 1732511
Merck Index 14,1559
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ethyl alcohol,ethyl ether,acetone,n-heptane benzene,mineral oil,aromatic paraffin and halogenated hydrocarbons. Slightly miscible with carbon tetrachloride.
Formelmasse 118.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit