Learn More
2-n-Butyl-4-[(2-bromethoxy-d4)-3,5-diiodbenzoyl]benzofuran, TRC
Artikelnummer. 30342453
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30342453 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30342453 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6904525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-n-Butyl-4-[(2-bromoethoxy-d4)-3,5-diiodobenzoyl]benzofuran
CAS 1216376-62-3
Summenformel C21H15D4BrI2O3
Menge 5 mg
Synonym [4-(2-Bromoethoxy-d4)-3,5-diiodophenyl](2-butyl-3-benzofuranyl)methanone
InChI-Formel InChI=1S/C21H19BrI2O3/c1-2-3-7-18-19(14-6-4-5-8-17(14)27-18)20(25)13-11-15(23)21(16(24)12-13)26-10-9-22/h4-6,8,11-12H,2-3,7,9-10H2,1H3/i9D2,10D2
SMILES [2H]C([2H])(Br)C([2H])([2H])Oc1c(I)cc(cc1I)C(=O)c2c(CCCC)oc3ccccc23
IUPAC-Name [4-(2-Brom-1,1,2,2-tetradeuterioethoxy)-3,5-diiodphenyl]-(2-butyl-1-benzofuran-3-yl)methanon
Molekulargewicht (g/mol) 657.11
Formelmasse 655.8858