Learn More
2-n-Hexyldecansäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11308695
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11308695 25 g 25 Gramm
11318695 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11308695 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12238.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 25354-97-6 | C16H32O2 | 256.43 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25354-97-6
Summenformel C16H32O2
Molekulargewicht (g/mol) 256.43
MDL-Nummer MFCD00059651
InChI-Schlüssel JMOLZNNXZPAGBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym decanoic acid, 2-hexyl, hexyldecanoic acid, c16 guerbet fatty acid, 2-hexyldecansaeure, 7-pentadecanecarboxylic acid, 2-hexyldecansaeure german, 2-hexyl-decanoic acid, 2-n-hexyldecanoic acid, 2-hexyldecanoicacid, isocarb 16
PubChem CID 32912
IUPAC-Name 2-Hexyldecansäure
SMILES CCCCCCCCC(CCCCCC)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-n-Hexyldecanoic acid
Schmelzpunkt 10°C
Dichte 0.88
Siedepunkt 165°C to 168°C (2 mmHg)
Flammpunkt 174°C (345°F)
Brechungsindex 1.446
Menge 25 g
Beilstein 1777217
Merck Index 14,4709
Formelmasse 256.43
Reinheit (%) 97%