Learn More
2-(n-Hexyloxy)ethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400497
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11400497
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22385.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 112-25-4 | C8H18O2 | 146.23 g/mol
2-(n-Hexyloxy)ethanol is used as solvents in specialty printing inks and coalescing aids in surface coatings, coupling agent, rust remover, adhesives and surface cleaners.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-(n-Hexyloxy)ethanol wird als Lösungsmittel in speziellen Druckfarben und Koaleszenzhilfen in Oberflächenbeschichtungen, Kupplungsreagenzn, Rostentfernern, Klebstoffen und Oberflächenreinigern verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol und Ether, Wasser (9.46 g/l ).
Hinweise
Unter inertem Gas lagern. Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-25-4
Summenformel C8H18O2
Molekulargewicht (g/mol) 146.23
MDL-Nummer MFCD00045997
InChI-Schlüssel UPGSWASWQBLSKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hexyloxy ethanol, ethanol, 2-hexyloxy, 2-hexyloxyethanol, ethylene glycol monohexyl ether, hexyl cellosolve, n-hexyl cellosolve, glycol monohexyl ether, cellosolve, n-hexyl, ethylene glycol n-hexyl ether
PubChem CID 8170
SMILES CCCCCCOCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(n-Hexyloxy)ethanol
Schmelzpunkt -42°C
Dichte 0.888
Siedepunkt 208°C
Flammpunkt 94°C (201°F)
Strukturformel CH3(CH2)5OCH2CH2OH
Brechungsindex 1.433
Menge 1 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 1734691
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol and ether,water (9.46g/L ).
IUPAC-Name 2-Hexoxyethanol
Formelmasse 146.23
Reinheit (%) 99%