missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(N-morpholino)Ethansulfonsäure, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical

Artikelnummer. 10000250 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10000250 100 g Kunststoffpulverbehälter 100 Gramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10000250

Marke: Fisher Chemical M/5760/48

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

CAS 145224-94-8
Schmelzpunkt 300°C
Farbe Weiß
pH 3.5 to 4.1
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Summenformel C6H15NO5S
MDL-Nummer 149409
Menge 100 g
Synonym mes monohydrate, 2-morpholinoethanesulfonic acid hydrate, mes hydrate, mes buffer hydrate, 4-morpholineethanesulfonic acid monohydrate, 4-morpholineethanesulfonic acid, monohydrate, 2-4-morpholinyl ethanesulfonic acid hydrate, mes hydrate buffer, 4-morpholineethanesulfonicacid, hydrate 1:1, mesmonohydrate
InChI-Schlüssel MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O
IUPAC-Name 2-Morpholin-4-Ylethansulfonsäure;Hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 213.248
PubChem CID 16218417
Formelmasse 213.25g/mol
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.