Learn More
2-[N,N-Bis(trifluormethylsulfonyl)amino]-5-chlorpyridin, TRC
Artikelnummer. 30341093
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30341093 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30341093 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB5855655G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)amino]-5-chloropyridine
CAS 145100-51-2
Summenformel C7H3ClF6N2O4S2
Menge 5 g
Synonym N-(5-Chloro-2-pyridinyl)-1,1,1-trifluoro-N-[(trifluoromethyl)sulfonyl]methanesulfonamide, Comins' Reagent, N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)-5-chloro-2-pyridinamine, N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)-5-chloro-2-pyridylamine, N-(5-Chloro-2-pyridyl)triflimide, N-(5-Chloropyridin-2-yl)-1,1,1-trifluoro-N-[(trifluoromethyl)sulfonyl]methanesulfonamide, NSC 683533
InChI-Formel InChI=1S/C7H3ClF6N2O4S2/c8-4-1-2-5(15-3-4)16(21(17,18)6(9,10)11)22(19,20)7(12,13)14/h1-3H
SMILES FC(F)(F)S(=O)(=O)N(c1ccc(Cl)cn1)S(=O)(=O)C(F)(F)F
IUPAC-Name N-(5-Chlorpyridin-2-yl)-1,1,1-trifluor-N-(trifluormethylsulfonyl)methansulfonamid
Molekulargewicht (g/mol) 392.68
Formelmasse 391.9127