Learn More
2-(N,N-Dimethyl-N-propargylammonium)-1-bromethanbromid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(N,N-Dimethyl-N-propargylammonium)-1-bromoethane Bromide |
| CAS | 911678-16-5 |
| Summenformel | C7 H13 Br N . Br |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H13BrN.BrH/c1-4-6-9(2,3)7-5-8;/h1H,5-7H2,2-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].C[N+](C)(CCBr)CC#C |
| IUPAC-Name | 2-Bromethyl-dimethyl-prop-2-ynylazaniumbromid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 270.99 |
| Formelmasse | 268.9415 |