Learn More
2-n-Pentylpropan-1,3-Diol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424817
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11424817 5 g 5 Gramm
11414817 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11424817 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21800.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25462-23-1
Summenformel C8H18O2
Molekulargewicht (g/mol) 146.23
MDL-Nummer MFCD00801123
InChI-Schlüssel RHYUFGNCUXTFTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pentyl-1,3-propanediol, 1,3-propanediol, 2-pentyl, 2-n-pentylpropane-1,3-diol, 2-pentylpropane-1,3diol, 2-n-pentylpropane-1,3diol, 2-n-pentylpropan-1,3-diol, 2-n-pentyl-1,3-propanediol, 2-n-pentylpropane-1, 3-diol
PubChem CID 117509
IUPAC-Name 2-Pentylpropan-1,3-diol
SMILES CCCCCC(CO)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-n-Pentylpropane-1,3-diol
Menge 5 g
Formelmasse 146.23
Reinheit (%) 97%