Learn More
2-n-Propoxybenzaldehyd, 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11355529
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11355529 250 mg 250 Milligramm
11365529 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11355529
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H50473.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7091-12-5
PubChem CID 249807
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-n-Propoxybenzaldehyde
Summenformel C10H12O2
MDL-Nummer MFCD00046150
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Air Sensitive
Synonym 2-propoxy-benzaldehyde, 2-propyloxybenzaldehyde, 2-n-propoxybenzaldehyde, propoxy benzaldehyde, acmc-20anok, pubchem3160, benzaldehyde,-2-propoxy, benzaldehyde,2-propoxy, aronis23744, 2,6-dichloro-4-nitropyridine 3-oxide
InChI-Schlüssel CDUPASLURGOXGD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCOC1=CC=CC=C1C=O
IUPAC-Name 2-Propoxybenzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 164.20
Formelmasse 164.2
Reinheit (%) ≥97%