Learn More
2-n-Propoxypyridin-3-Carboxaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434560
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11434560 1 g 1 Gramm
11444560 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11434560 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50114.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 885278-12-6 | Molecular Formula: C9H11NO2 | Molecular Weight: 165.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 885278-12-6
Summenformel C9H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 165.19
MDL-Nummer MFCD06804561
InChI-Schlüssel CBTKKULPWZVYOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-propoxy-pyridine-3-carbaldehyde, 2-propoxynicotinaldehyde, 2-n-propoxypyridine-3-carboxaldehyde, 2-n-propoxynicotinaldehyde, acmc-20anoj, 3-pyridinecarboxaldehyde,2-propoxy, 2-propoxy-3-pyridinecarboxaldehyde
PubChem CID 42553137
IUPAC-Name 2-Propoxypyridin-3-Carbaldehyd
SMILES CCCOC1=C(C=O)C=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-n-Propoxypyridine-3-carboxaldehyde
Menge 1 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 165.19
Reinheit (%) 98%