Learn More
2-(n-Propylthio)ethanol, 98 %
Artikelnummer. 11343216
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11343216 5 g 5 Gramm
11353216 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11343216 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12528.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22812-90-4
Summenformel C5H12OS
Molekulargewicht (g/mol) 120.21
MDL-Nummer MFCD00014041
InChI-Schlüssel KCWWXXYQPUDKBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-propylthio ethanol, 2-hydroxyethyl propyl sulfide, 2-n-propylthio ethanol, 2-hydroxyethyl n-propyl sulfide, 2-propylsulfanyl ethanol, 2-propylthioethan-1-ol, acmc-209fyz, ethanol, 2-propylthio, 2-propylsulfanyl ethanol #, 2-hydroxyethyln-propylsulfide
PubChem CID 89850
IUPAC-Name 2-propylsulfanylethanol
SMILES CCCSCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(n-Propylthio)ethanol
Dichte 0.99
Siedepunkt 199°C to 200°C
Flammpunkt 98°C (208°F)
Geruch Unpleasant
Strukturformel CH3(CH2)2S(CH2)2OH
Brechungsindex 1.4815
Menge 5 g
UN-Nummer UN1760
Beilstein 1731984
Formelmasse 120.21
Reinheit (%) 98%