Learn More
2-(Naphthalin-1-yl)acetonitril, TRC
Artikelnummer. 30479261
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30479261 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30479261 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN37763510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Naphthalen-1-yl)acetonitrile (1-Naphthylacetonitrile)
CAS 132-75-2
Summenformel C12 H9 N
Menge 10 g
Synonym (Naphthalen-1-yl)acetonitrile, Naphazoline Nitrate Imp. C (EP), Naphazoline Hydrochloride Imp. C (EP), 1-Naphthylacetonitrile
InChI-Formel InChI=1S/C12H9N/c13-9-8-11-6-3-5-10-4-1-2-7-12(10)11/h1-7H,8H2
SMILES N#CCc1cccc2ccccc12
IUPAC-Name 2-Naphthalin-1-ylacetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 167.21
Formelmasse 167.0735