Learn More
2-Naphthalen-2-yl-piperazin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10812231
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Artikelnummer. 10812231
Marke: Thermo Scientific Maybridge MAY00168DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-naphthalen-2-yl-piperazine
CAS 904816-32-6
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C14H16N2
MDL-Nummer MFCD05864679
Menge 1 g
Synonym 2-naphthalen-2-yl-piperazine, 2-naphthalen-2-yl piperazine, 2-2-naphthyl piperazine, 2-naphth-2-yl piperazine, acmc-20a0jo, 2-phthalen-2-yl-piperazine
InChI-Schlüssel DNMNNHMPDTUAFG-UHFFFAOYNA-N
SMILES C1CNC(CN1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
IUPAC-Name 2-Naphthalen-2-ylpiperazin
Molekulargewicht (g/mol) 212.30
PubChem CID 2771839
Formelmasse 212.29
Reinheit (%) 95%