Learn More
2-Naphthoesäure, TRC
Artikelnummer. 30472166
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30472166 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30472166 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN34564010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Naphthoic Acid
CAS 93-09-4
Summenformel C11H8O2
Menge 10 g
Synonym 2-Naphthalenecarboxylic Acid, β-Naphthoic Acid, 2-Naphthoic Acid (8CI), 2-Carboxynaphthalene, 2-Maythic Acid, 2-Naphthylcarboxylic Acid, Isonaphthoic Acid, NSC 59901, GI 149398X, BRL-19764HT, SKF-58865, Salmeterol related
InChI-Formel InChI=1S/C11H8O2/c12-11(13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H,(H,12,13)
SMILES OC(=O)c1ccc2ccccc2c1
IUPAC-Name Naphtalin-2-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 172.18
Formelmasse 172.0524