Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Adapter mit 2 Hälsen
Click to view available options
Konusgröße:
NS 24/29
NS 29/32
Anzahl Standard-Konusverbindungen:
NS 14/23
NS 24/29
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Gemäß DIN 12594
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
| Konusgröße | NS 29/32 |
| Material | DURAN™ Schläuche |
| Menge | 1 |
| Anzahl Standard-Konusverbindungen | NS 14/23 |