Learn More
2-Nitro-4,5-methylendioxybenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30483938
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
Packungsgröße:
2 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30483938 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30483938 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN4966002G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitro-4,5-methylenedioxybenzaldehyde
CAS 712-97-0
Summenformel C8 H5 N O5
Menge 2 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H5NO5/c10-3-5-1-7-8(14-4-13-7)2-6(5)9(11)12/h1-3H,4H2
SMILES [O-][N+](=O)c1cc2OCOc2cc1C=O
IUPAC-Name 6-Nitro-1,3-benzodioxol-5-carbaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 195.13
Formelmasse 195.0168