Learn More
2-Nitro-4-chlordiphenylether, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Nitro-4-chlorodiphenyl Ether |
| CAS | 91-39-4 |
| Summenformel | C12H8ClNO3 |
| Menge | 2.5 g |
| Synonym | 4-Chloro-2-nitro-1-phenoxybenzene, 4-Chloro-2-nitrophenyl Phenyl Ether, 4-Chloro-2-nitro-1-phenoxybenzene, 4-Chloro-2-nitrodiphenyl Ether, 4-Chloro-2-nitrophenyl Phenyl Ether |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H8ClNO3/c13-9-6-7-12(11(8-9)14(15)16)17-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cc(Cl)ccc1Oc2ccccc2 |
| IUPAC-Name | 4-Chlor-2-nitro-1-phenoxybenzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 249.65 |
| Formelmasse | 249.0193 |