Learn More
2-Nitro-5-fluorbenzoesäuremethylester, TRC
Artikelnummer. 30468793
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30468793 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30468793 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN4958851G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitro-5-fluorobenzoic Acid','Methyl Ester
CAS 393-85-1
Summenformel C8 H6 F N O4
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H6FNO4/c1-14-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10(12)13/h2-4H,1H3
SMILES COC(=O)c1cc(F)ccc1[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name Methyl-5-fluor-2-nitrobenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 199.14
Formelmasse 199.0281