Learn More
2-Nitro-m-toluylsäure, TRC
Artikelnummer. 30479089
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30479089 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30479089 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN57230050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitro-m-toluic Acid
CAS 5437-38-7
Summenformel C8H7NO4
Menge 50 g
Synonym 3-Methyl-2-nitrobenzoic Acid, NSC 16048
InChI-Formel InChI=1S/C8H7NO4/c1-5-3-2-4-6(8(10)11)7(5)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)
SMILES Cc1cccc(C(=O)O)c1[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 3-Methyl-2-nitrobenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 181.15
Formelmasse 181.0375