Learn More
2-Nitro-p-Phenylendiamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11445477
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11445477 100 g 100 Gramm
11435477 25 g 25 Gramm
11455477 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11445477 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23477.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5307-14-2 | C6H7N3O2 | 153.141 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5307-14-2
Summenformel C6H7N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 153.141
MDL-Nummer MFCD00007903
InChI-Schlüssel HVHNMNGARPCGGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-1,4-phenylenediamine, 1,4-diamino-2-nitrobenzene, 2-nitro-p-phenylenediamine, 2,5-diaminonitrobenzene, 1,4-benzenediamine, 2-nitro, durafur brown, 2-nitro-1,4-benzenediamine, o-nitro-p-phenylenediamine, 4-amino-2-nitroaniline, fouramine 2r
PubChem CID 4338370
ChEBI CHEBI:76394
IUPAC-Name 2-Nitrobenzol-1,4-diamin
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)[N+](=O)[O-])N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitro-p-phenylenediamine
Schmelzpunkt 134°C to 137°C
Menge 100 g
Formelmasse 153.14
Reinheit (%) 95%