Learn More
2'-Nitroacetophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424644
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11424644 50 g 50 Gramm
11414644 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11424644 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13208.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 577-59-3 | C8H7NO3 | 165.15 g/mol
2'-Nitroacetophenone is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and dyestuff. It is also used as a synthetic reagent. It is the sensitizer which can be used as pharmaceutical intermediates. It can also be used to produce 2-nitro-benzoic acid at temperature of 20°C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2′-Nitroacetophenon ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe. Wird auch als synthetisches Reagenz verwendet. Ist der Sensibilisator, der als pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet werden kann. Kann auch zur Herstellung von 2-Nitrobenzoesäure bei einer Temperatur von 20 °C verwendet werden.
Löslichkeit
Ist löslich in Wasser, teilweise in Ethanol, Äther, Chloroform und Ethylacetat.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln und starken Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 577-59-3
Summenformel C8H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 165.15
MDL-Nummer MFCD00007144
InChI-Schlüssel SUGXZLKUDLDTKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-nitroacetophenone, 1-2-nitrophenyl ethanone, o-nitroacetophenone, ethanone, 1-2-nitrophenyl, 2-acetylnitrobenzene, acetophenone, 2'-nitro, methyl 2-nitrophenyl ketone, unii-52l53k4x3o, ccris 2329, 1-2-nitrophenyl ethan-1-one
PubChem CID 11346
IUPAC-Name 1-(2-Nitrophenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Nitroacetophenone
Schmelzpunkt 25°C to 28°C
Dichte 1.24
Siedepunkt 158°C to 160°C (16 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.5515
Menge 50 g
Beilstein 1102322
Löslichkeitsinformationen It is Soluble in water,partly in ethanol,ether,chloroform,and ethyl acetate.
Formelmasse 165.15
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Product Identifier
  • 2'-Nitroacetophenone
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-(2-nitrophenyl)ethanone