Learn More
2'-Nitroacetophenon, TRC
Artikelnummer. 30471902
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30471902 10 g 10 Gramm
30467163 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30471902 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN49030010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Nitroacetophenone
CAS 577-59-3
Summenformel C8H7NO3
Menge 10 g
Synonym 1-(2-Nitrophenyl)-ethanone, 1-Acetyl-2-nitrobenzene, Methyl 2-Nitrophenyl Ketone, Methyl-o-nitrophenylketone, o-Nitroacetophenone, NSC 3641
InChI-Formel InChI=1S/C8H7NO3/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9(11)12/h2-5H,1H3
SMILES CC(=O)c1ccccc1[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 1-(2-Nitrophenyl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 165.15
Formelmasse 165.0426