Learn More
2-Nitrobenzaldehyd-d4, TRC
Artikelnummer. 30469582
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30469582 5 mg 5 Milligramm
30468768 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30469582 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN4921275MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitrobenzaldehyde-d4
CAS 1020718-69-7
Summenformel C7 2H4 H N O3
Menge 5 mg
Synonym 2-Nitrobenzaldehyde D4
InChI-Formel InChI=1S/C7H5NO3/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-5H/i1D,2D,3D,4D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(c(C=O)c1[2H])[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 2,3,4,5-Tetradeuterio-6-nitrobenzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 155.14
Formelmasse 155.0521