Learn More
2-Nitrobenzaldehyd, Mikromol™
Artikelnummer. 30458006
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30458006 4 x 25 mg 100 Milligramm
30050591 25 mg 25 Milligramm
17992186 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30458006 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0003.0300254AMP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-Nitrobenzaldehyd, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitrobenzaldehyde
CAS 552-89-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Nitrobenzaldehyde
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H5 N O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 2-Nitrobenzaldehyde
InChI-Formel InChI=1S/C7H5NO3/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-5H
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES [O-][N+](=O)c1ccccc1C=O
IUPAC-Name 2-Nitrobenzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 151.12
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 151,0269 g/mol