Learn More
2-Nitrobenzamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021665
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11489070
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14084.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 610-15-1 | C7H6N2O3 | 166.136 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 610-15-1
Summenformel C7H6N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.136
MDL-Nummer MFCD00007976
InChI-Schlüssel KLGQWSOYKYFBTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-nitrobenzamide, benzamide, o-nitro, benzamide, 2-nitro, 2-carbamoylnitrobenzene, nitrobenzamide, nitro-benzamide, 2-nitro-benzamide, benzamide,2-nitro, benzmide, 2-nitro, wln: zvr bnw
PubChem CID 11876
IUPAC-Name 2-Nitrobenzamid
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)N)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitrobenzamide
Schmelzpunkt 174°C to 178°C
Siedepunkt 317°C
Menge 10 g
Beilstein 1950928
Formelmasse 166.14
Reinheit (%) 98%