Learn More
2-Nitrobenzolsulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11447084
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11447084 25 g 25 Gramm
11457084 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11447084 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21522.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1694-92-4 | C6H4ClNO4S | 221.611 g/mol
2-Nitrobenzenesulfonyl chloride acts as a reagent to form 2-nitrobenzenesulfonyl derivatives of alcohols and amines. It is also involved in the selective cleavage with thiophenol without displacement of the nitro group. Further, it is used in the preparation of renin inhibitors. In addition to this, it finds application as an anticonvulsant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Nitrobenzenesulfonylchlorid dient als Reagenz zur Bildung von 2-Nitrobenzensulfonylderivaten von Alkoholen und Aminen. Es ist auch an der selektiven Spaltung mit Thiophenol ohne Verdrängung der Nitrogruppe beteiligt. Darüber hinaus wird es bei der Herstellung von Renin-Inhibitoren verwendet. Und es findet Anwendung als Antikonvulsiva.
Löslichkeit
Löslich in Toluol, Tetrahydrofuran, Methylenchlorid, Ethylacetat und Dimethylformamid. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1694-92-4
Summenformel C6H4ClNO4S
Molekulargewicht (g/mol) 221.611
MDL-Nummer MFCD00007430
InChI-Schlüssel WPHUUIODWRNJLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, o-nitrobenzenesulfonyl chloride, o-nitrophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-nitro, 2-nitrobenzenesulphonyl chloride, 2-nitrobenzenesulfonylchloride, 2-nitro-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, o-nitro, 2-nitrophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, nitro
PubChem CID 15540
IUPAC-Name 2-Nitrobenzolsulfonylchlorid
SMILES C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitrobenzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 64°C to 69°C
Prozentgehaltsbereich 0.97
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 521155
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in toluene,tetrahydrofuran,methylene chloride,ethyl acetate and dimethylformamide. Insoluble in water.
Formelmasse 221.62
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Nitrobenzenesulfonyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Nitrobenzenesulfonyl chloride