Learn More
2-Nitrobenzhydrazid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479247
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11479247 25 g 25 Gramm
11469247 5 g 5 Gramm
11489247 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479247 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21330.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 606-26-8 | C7H7N3O3 | 181.151 g/mol
The reaction of 2,3-dichloro-1,4-naphthoquinone with p-nitrobenzhydrazide yeilds the disubstituted product bis-(p-nitrobenzhydrazino)-1,4-napthtquinone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Die Reaktion von 2,3-Dichlor-1,4-naphthochinon mit p-Nitrobenzhydrazid ergibt das disubstituierte Produkt bis-(p-Nitrobenzhydrazid)-1,4-napthochinon.
Löslichkeit
Löslich in Methanol (fast transparent).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 606-26-8
Summenformel C7H7N3O3
Molekulargewicht (g/mol) 181.151
MDL-Nummer MFCD00007598
InChI-Schlüssel LYGGDXLOJMNFBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitrobenzhydrazide, o-nitrobenzohydrazide, o-nitrobenzhydrazide, 2-nitro-benzoic acid hydrazide, 2-nitrobenzoic hydrazide, benzoic acid, 2-nitro-, hydrazide, benzoylhydrazine, o-nitro, 2-nitrobenzenecarbohydrazide, nitrobenzhydrazid, 2-nitrobenzoylhydrazine
PubChem CID 3781218
IUPAC-Name 2-Nitrobenzohydrazid
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)NN)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitrobenzhydrazide
Schmelzpunkt 119°bis 123 °C
Menge 25 g
Beilstein 394754
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol(almost transparency).
Formelmasse 181.15
Reinheit (%) 98%