missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Nitrobenzhydrazid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7025695
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11469247 5 g 5 Gramm
11479247 25 g 25 Gramm
11489247 100 g 100 Gramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11469247

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21330.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 606-26-8 | C7H7N3O3 | 181.151 g/mol

The reaction of 2,3-dichloro-1,4-naphthoquinone with p-nitrobenzhydrazide yeilds the disubstituted product bis-(p-nitrobenzhydrazino)-1,4-napthtquinone.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Die Reaktion von 2,3-Dichlor-1,4-naphthochinon mit p-Nitrobenzhydrazid ergibt das disubstituierte Produkt bis-(p-Nitrobenzhydrazid)-1,4-napthochinon.

Löslichkeit
Löslich in Methanol (fast transparent).

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 606-26-8
Summenformel C7H7N3O3
Molekulargewicht (g/mol) 181.151
MDL-Nummer MFCD00007598
InChI-Schlüssel LYGGDXLOJMNFBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitrobenzhydrazide, o-nitrobenzohydrazide, o-nitrobenzhydrazide, 2-nitro-benzoic acid hydrazide, 2-nitrobenzoic hydrazide, benzoic acid, 2-nitro-, hydrazide, benzoylhydrazine, o-nitro, 2-nitrobenzenecarbohydrazide, nitrobenzhydrazid, 2-nitrobenzoylhydrazine
PubChem CID 3781218
IUPAC-Name 2-Nitrobenzohydrazid
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)NN)[N+](=O)[O-]

Specifications

Chemischer Name oder Material 2-Nitrobenzhydrazide
Schmelzpunkt 119°bis 123 °C
Menge 5 g
Beilstein 394754
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol(almost transparency).
Formelmasse 181.15
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.