Learn More
2-Nitrobenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30465754
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30465754 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30465754 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN4935155G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitrobenzoic acid
CAS 552-16-9
Summenformel C7 H5 N O4
Menge 5 g
Synonym Benzoic acid','2-nitro- (9CI','ACI), 2-Nitrobenzoic acid (ACI), Benzoic acid','o-nitro- (8CI), NSC 9576, o-Carboxynitrobenzene, o-Nitrobenzoic acid
InChI-Formel InChI=1S/C7H5NO4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)
SMILES OC(=O)c1ccccc1[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 2-Nitrobenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 167.12
Formelmasse 167.0219