Learn More
2-Nitrobenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11925611 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11925611 10 g Glasflasche 10 Gramm
11945611 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11925611 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 128470100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 612-24-8 | Molecular Formula: C7H4N2O2 | Molecular Weight: 148.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 612-24-8
Summenformel C7H4N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 148.12
MDL-Nummer MFCD00007044
InChI-Schlüssel SWBDKCMOLSUXRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-nitrobenzonitrile, o-cyanonitrobenzene, benzonitrile, o-nitro, benzonitrile, 2-nitro, 2-cyanonitrobenzene, nitrobenzonitrile, unii-drc6u29fci, ccris 2326, 1-nitro-2-cyanobenzene, 2-nitrobenzenecarbonitrile
PubChem CID 11922
IUPAC-Name 2-nitrobenzonitrile
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitrobenzonitrile
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 110.8°C to 111.8°C
Farbe Gelb
Siedepunkt 165.0°C (16.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel O2NC6H4CN
Menge 10 g
Beilstein 09,374
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 148.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Nitrobenzonitrile
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.