missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(2-Nitrobenzyl)Triphenylphosphoniumbromid-Monohydrat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11367525
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11367525 2 g 2 Gramm
11377525 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11367525 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05650.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 1922975-65-2 | C25H21BrNO2P | 478.326 g/mol

(2-Nitrobenzyl)triphenylphosphonium bromide monohydrate is used as intermediates.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
(2-Nitrobenzyl)Triphenylphosphoniumbromid-Monohydrat wird als Zwischenprodukt verwendet.

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1922975-65-2
Summenformel C25H21BrNO2P
Molekulargewicht (g/mol) 478.326
MDL-Nummer MFCD04971966
InChI-Schlüssel ATURWXASWONPRT-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-nitrobenzyl triphenylphosphonium bromide, 2-nitrophenyl methyl triphenylphosphanium bromide, 2-nitrophenyl methyl-triphenyl-phosphanium bromide, 2-nitrobenzyl triphenylphosphoniumbromide, 2-nitro-benzyltriphenylphosphonium bromide, 2-nitrobenzyl triphenyl phosphonium bromide, 2-nitrophenyl methyl-triphenylphosphonium bromide, 2-nitrophenyl methyl triphenyl phosphanium bromide, phosphonium, 2-nitrophenyl methyl triphenyl-, bromide 1:1, 2-nitrobenzyl triphenylphosphonium bromide monohydrate 1g
PubChem CID 10885283
IUPAC-Name (2-nitrophenyl)methyl-triphenylphosphanie;bromid
SMILES C1=CC=C(C=C1)[P+](CC2=CC=CC=C2[N+](=O)[O-])(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4.[Br-]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (2-Nitrobenzyl)triphenylphosphonium bromide monohydrate
Schmelzpunkt ∼236°C to 240°C
Menge 2 g
Beilstein 4086172
Formelmasse 496.35 (478.33 Anhydrous)
Reinheit (%) ≥98%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.