Learn More
2-Nitrobenzylcyanid, TRC
Artikelnummer. 30475752
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30475752 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30475752 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN49542510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitrobenzylcyanide
CAS 610-66-2
Summenformel C8 H6 N2 O2
Menge 10 g
Synonym Benzeneacetonitrile','2-nitro-, Acetonitrile','(o-nitrophenyl)- (7CI,8CI), 2-Nitrobenzeneacetonitrile, (2-Nitrophenyl)acetonitrile, (o-Nitrophenyl)acetonitrile, 2-Nitrobenzyl cyanide, NSC 99338, o-Nitrobenzacetonitrile, o-Nitrobenzyl cyanide, 2-Nitrophenylacetonitrile
InChI-Formel InChI=1S/C8H6N2O2/c9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(11)12/h1-4H,5H2
SMILES [O-][N+](=O)c1ccccc1CC#N
IUPAC-Name 2-(2-Nitrophenyl)Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 162.15
Formelmasse 162.0429