Learn More
2-Nitrochalkon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493358
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11493358 25 g 25 Gramm
11483358 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11493358 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17763.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7473-93-0 | C15H11NO3 | 253.257 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7473-93-0
Summenformel C15H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 253.257
MDL-Nummer MFCD00031069
InChI-Schlüssel KTXHLWZQKQDFRF-ZHACJKMWSA-N
Synonym 2-nitrochalcone, chalcone, 2-nitro, 2-nitrobenzylideneacetophenone, 2e-3-2-nitrophenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, ccris 1671, e-3-2-nitro-phenyl-1-phenyl-propenone, 2-propen-1-one, 3-2-nitrophenyl-1-phenyl, e-3-2-nitrophenyl-1-phenyl-2-propen-1-one, e-3-2-nitrophenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, e-3-2-nitrophenyl-1-phenyl-prop-2-en-1-one
PubChem CID 5337611
IUPAC-Name (E)-3-(2-Nitrophenyl)-1-phenylprop-2-en-1-on
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C=CC2=CC=CC=C2[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitrochalcone
Schmelzpunkt 124°C to 128°C
Menge 25 g
Formelmasse 253.26
Reinheit (%) 97%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.