Learn More
2-Nitrodibenzothiophen, TRC
Artikelnummer. 30483353
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30483353 10 g 10 Gramm
30481671 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30483353 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN49583510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6639-36-7
Summenformel C12 H7 N O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 229.25
Synonym Dibenzothiophene, 2-nitro- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2-Nitrodibenzothiophene (ACI), 2-Nitrodibenzo[b,d]thiophene, NSC 16062
IUPAC-Name 2-Nitrodibenzothiophen
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc2sc3ccccc3c2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitrodibenzothiophene
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H7NO2S/c14-13(15)8-5-6-12-10(7-8)9-3-1-2-4-11(9)16-12/h1-7H
Formelmasse 229.0197