Learn More
2-Nitroethanol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Nitroethanol |
| CAS | 625-48-9 |
| Summenformel | C2H5NO3 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 2-Nitroethanol, NSC 16151, β-Nitroethano |
| InChI-Formel | InChI=1S/C2H5NO3/c4-2-1-3(5)6/h4H,1-2H2 |
| SMILES | OCC[N+]([O-])=O |
| IUPAC-Name | 2-Nitroethanol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 91.07 |
| Formelmasse | 91.0269 |