Learn More
2-Nitroethanol, TRC
Artikelnummer. 30466727
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30466727 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30466727 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN49184025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitroethanol
CAS 625-48-9
Summenformel C2H5NO3
Menge 25 g
Synonym 2-Nitroethanol, NSC 16151, β-Nitroethano
InChI-Formel InChI=1S/C2H5NO3/c4-2-1-3(5)6/h4H,1-2H2
SMILES OCC[N+]([O-])=O
IUPAC-Name 2-Nitroethanol
Molekulargewicht (g/mol) 91.07
Formelmasse 91.0269