Learn More
2-Nitroimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11353137
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11353137 100 mg 100 Milligramm
11343137 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11353137 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13546.MC
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 527-73-1 | C3H3N3O2 | 113.08 g/mol
2-Nitroimidazole, is used as an antibiotic in pharma industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Nitroimidazol wird als Antibiotikum in der Pharmaindustrie verwendet.
Löslichkeit
Gering wasserlöslich. Löslich in Aceton, Butylacetat, Ethanol, Ethylacetat und Methanol.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln, starken Säuren, Säurechloriden und Säureanhydriden fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 527-73-1
Summenformel C3H3N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 113.08
MDL-Nummer MFCD00005185
InChI-Schlüssel YZEUHQHUFTYLPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitroimidazole, azomycin, amicin, nitroimidazole, 1h-imidazole, 2-nitro, imidazole, 2-nitro, 2-nitroimidazol, 2-nitro-imidazole, unii-k8e96xl55d, azomycin 2-nitroimidazole
PubChem CID 10701
ChEBI CHEBI:67135
IUPAC-Name 2-Nitro-1H-imidazol
SMILES [O-][N+](=O)C1=NC=CN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitroimidazole
Schmelzpunkt ∽287°C (decomposition)
Menge 100 mg
UN-Nummer UN2811
Beilstein 116444
Merck Index 14,921
Löslichkeitsinformationen It is slightly soluble in water. Soluble in acetone,butyl acetate,ethanol,ethyl acetate and methanol.
Formelmasse 113.08
Reinheit (%) 98%