Learn More
2-Nitrophenol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Nitrophenol |
| CAS | 88-75-5 |
| Summenformel | C6 H5 N O3 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | Phenol','2-nitro-, Phenol','o-nitro- (8CI), 2-Nitrophenol, 2-Hydroxynitrobenzene, NSC 1552, o-Hydroxynitrobenzene, o-Nitrophenol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H5NO3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H |
| SMILES | Oc1ccccc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | 2-Nitrophenol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 139.11 |
| Formelmasse | 139.0269 |