Learn More
2-Nitrophenol, TRC
Artikelnummer. 30468557
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Unit Size:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30468557 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30468557 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCN496905100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Nitrophenol
CAS 88-75-5
Summenformel C6 H5 N O3
Menge 100 g
Synonym Phenol','2-nitro-, Phenol','o-nitro- (8CI), 2-Nitrophenol, 2-Hydroxynitrobenzene, NSC 1552, o-Hydroxynitrobenzene, o-Nitrophenol
InChI-Formel InChI=1S/C6H5NO3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H
SMILES Oc1ccccc1[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 2-Nitrophenol
Molekulargewicht (g/mol) 139.11
Formelmasse 139.0269