Learn More
2'-Nitrophenyl-Beta-D-xylopyranosid, TRC
Artikelnummer. 30470306
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30470306 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30470306 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN508950250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitrophenyl-beta-D-xylopyranoside
CAS 10238-27-4
Summenformel C11 H13 N O7
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H13NO7/c13-7-5-18-11(10(15)9(7)14)19-8-4-2-1-3-6(8)12(16)17/h1-4,7,9-11,13-15H,5H2/t7-,9+,10-,11+/m1/s1
SMILES O[C@@H]1CO[C@@H](Oc2ccccc2[N+](=O)[O-])[C@H](O)[C@H]1O
IUPAC-Name (2S,3R,4S,5R)-2-(2-Nitrophenoxy)oxan-3,4,5-triol
Molekulargewicht (g/mol) 271.22
Formelmasse 271.0692