Learn More
2-Nitrophenylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448909
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15448909 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15448909 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09669.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
2-Nitrophenylisothiocyanat kann mit Pyridin-2-Yylamin zu 2-Nitrophenyl(2-Pyridyl)Thioharnstoff reagieren. Es wird auch als pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Es hydrolysiert mit Wasser.
Hinweise
Speichern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitrophenyl isothiocyanate
CAS 2719-30-4
Schmelzpunkt 73°C to 76°C
Siedepunkt 135°C to 137°C (17 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Irritating
Summenformel C7H4N2O2S
MDL-Nummer MFCD00007092
Menge 5 g
UN-Nummer UN2923
Beilstein 2719657
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym 2-nitrophenyl isothiocyanate, benzene, isothiocyanatonitro, 2-nitrobenzenisothiocyanate, 2-nitrophenylisothiocyanate, o-nitrophenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-nitro-benzene, #
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes with water.
InChI-Schlüssel CBWJHIXSVFDERH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N=C=S)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 1-Isothiocyanato-2-Nitrobenzol
Molekulargewicht (g/mol) 180.181
PubChem CID 137690
Formelmasse 180.19
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Nitrophenyl isothiocyanate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. zuführen.