missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Nitrophenyl Phenyl Sulfide, TRC

Artikelnummer. 30480085
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30480085 5 g 5 Gramm
30472990 25 g -
30467703 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30480085 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN5045405G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 4171-83-9
Summenformel C12 H9 N O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 231.27
Synonym Benzene, 1-nitro-2-(phenylthio)-, Sulfide, o-nitrophenyl phenyl (6CI,7CI,8CI), 1-Nitro-2-(phenylthio)benzene, 2-Nitrodiphenyl sulfide, 2-Nitrophenyl phenyl sulfide, 2-Nitrophenyl phenyl thioether, NSC 408025, NSC 633005, o-Nitrophenyl phenyl sulfide, 1-Nitro-2-phenylsulfanylbenzene
IUPAC-Name 1-nitro-2-phenylsulfanylbenzene
SMILES [O-][N+](=O)c1ccccc1Sc2ccccc2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Nitrodiphenyl sulfide
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H9NO2S/c14-13(15)11-8-4-5-9-12(11)16-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
Formelmasse 231.0354
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.