Learn More
2-Nitrophenylessigsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11465433
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11465433 25 g 25 Gramm
11475433 100 g 100 Gramm
11485433 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11465433 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13411.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3740-52-1 | C8H7NO4 | 181.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3740-52-1
Summenformel C8H7NO4
Molekulargewicht (g/mol) 181.15
MDL-Nummer MFCD00007190
InChI-Schlüssel WMUZDBZPDLHUMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitrophenylacetic acid, 2-2-nitrophenyl acetic acid, 2-nitrophenyl acetic acid, o-nitrophenylacetic acid, benzeneacetic acid, 2-nitro, acetic acid, o-nitrophenyl, ortho-nitrophenyl acetic acid, 2-o-nitrophenyl acetic acid, 2-nitrobenzeneacetic acid, unii-05tn0suy38
PubChem CID 77337
IUPAC-Name 2-(2-Nitrophenyl)essigsäure
SMILES OC(=O)CC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitrophenylacetic acid
Schmelzpunkt 139°C to 142°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
Beilstein 1959243
Formelmasse 181.15
Reinheit (%) 99%