Learn More
2-Nitrophenylboronsäurepinakolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11926121 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11926121 5 g -
11916121 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11926121 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 445210050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 190788-59-1 | C12H16BNO4 | 249.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 190788-59-1
Summenformel C12H16BNO4
Molekulargewicht (g/mol) 249.07
MDL-Nummer MFCD02179447
InChI-Schlüssel VLJYUDGCEKORNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-nitrophenyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-nitrobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-nitrophenyl boronic acid pinacol ester, 2-nitrophenylboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-nitrophenyl, 2-2-nitrophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl nitrobenzene, amtb916, 2-nitrophenyl boronic acid, pinacol ester, 2-nitrophenylboronic acid, pinacol ester
PubChem CID 3699568
IUPAC-Name 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-Nitrophenyl)-1,3,2-Dioxaborolan
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitrophenylboronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 45.0°C to 47.0°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Menge 5 g
Formelmasse 249.08
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Nitrophenylboronic acid pinacol ester
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.