Learn More
2-Nitrophenylselenocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349026
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11349026 5 g 5 Gramm
11339026 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11349026 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L20193.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 51694-22-5 | C7H4N2O2Se | 227.092 g/mol
2-Nitrophenylselenocyanate is used to study the mechanism of its reaction with the zinc/thiolate clusters of metallothionein. It is also used in the preparation of 2,3-seco-5 alfa-cholestane-2,3-diol and in the preparation of 4alfa-methyl-2,3-seco-5 alfa-cholestane-2,3-diol. Further, it is used in the preparation of 2-nitrophenylselenyl derivative and 3alfa-[(2-Nitrophenyl)seleno]androsta-1,5-dien-17beta-ol. In addition to this, it reacts with 6-bromo-hexanoic acid methyl ester to get 6-(2-nitro-phenylselanyl)-hexanoic acid methyl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Nitrophenylselencyanat wird verwendet, um den Mechanismus seiner Reaktion mit den Zink/Thiolat-Clustern von Metallothionein zu untersuchen. Es wird auch bei der Herstellung von 2,3-seco-5-alfa-Cholestan-2,3-diol und bei der Herstellung von 4-alfa-Methyl-2,3-seco-5-alfa-Cholestan-2,3-diol verwendet. Darüber hinaus wird es bei der Herstellung von 2-Nitrophenylselenyl-Derivaten und 3-alfa-[(2-Nitrophenyl)seleno]androsta-1,5-dien-17-beta-ol verwendet. Außerdem reagiert es mit 6-Brom-Hexansäure-Methylester unter Bildung von 6-(2-Nitro-Phenylselanyl)-Hexansäure-Methylester.
Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan, Tetrahydrofuran, Dimethylformamid und Ethanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51694-22-5
Summenformel C7H4N2O2Se
Molekulargewicht (g/mol) 227.092
MDL-Nummer MFCD00043146
InChI-Schlüssel LHBLJWULWKQRON-UHFFFAOYSA-N
Synonym selenocyanic acid, 2-nitrophenyl ester, 2-nitrophenyl selenocyanate, 2-nitrophenylselenocyanate, o-nitrophenyl selenocyanate, 1-nitro-2-selenocyanatobenzene, 2-nitrophenyl selanyl formonitrile, 2-nitrophenyl selenocyanic acid, ortho-nitrophenyl selenocyanate, acmc-20anow, o-nitrophenylselenocyanate
PubChem CID 103931
IUPAC-Name (2-Nitrophenyl)-Selenocyanat
SMILES C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])[Se]C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitrophenylselenocyanate
Schmelzpunkt 134°C to 141°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3283
Beilstein 1309777
Löslichkeitsinformationen Soluble in dichloromethane,tetrahydrofuran,dimethyl formamide and ethanol.
Formelmasse 227.08
Reinheit (%) 97%