Learn More
2-Nitropyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15456507
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15456507 5 g 5 Gramm
15446507 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15456507 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33657.06
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 15009-91-3 | C5H4N2O2 | 124.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15009-91-3
Summenformel C5H4N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 124.10
MDL-Nummer MFCD00160414
InChI-Schlüssel HLTDBMHJSBSAOM-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2-nitro, nitropyridine, pyridine, nitro, 2-nitro-pyridine, pyridine, 2-nitro-6ci, 7ci, 8ci, 9ci, nitro-pyridine, pyridine, 2-nitro-8ci 9ci, 2-nitropyridine
PubChem CID 26998
IUPAC-Name 2-Nitropyridin
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitropyridine
Schmelzpunkt 69°C to 73°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 124.1
Reinheit (%) 97%