missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Nitrothiophen-4-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 11352996
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11352996 1 g 1 Gramm
11362996 5 g 5 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11352996

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L10793.03

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 75428-45-4
Summenformel C5H3NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 157.143
MDL-Nummer MFCD00052581
InChI-Schlüssel JYVNBTUBCTXNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitrothiophene-4-carboxaldehyde, 5-nitro-3-thiophenecarbaldehyde, 4-formyl-2-nitrothiophene, 3-thiophenecarboxaldehyde,5-nitro, 3-formyl-5-nitrothiophene, 5nitro-3-thiophenecarbaldehyde, 5-nitrothiophene-3carboxaldehyde, 2-nitro-4-thiophenecarboxaldehyde, 5-nitrothiophene-3-carboxaldehyde, 3-thiophenecarboxaldehyde, 5-nitro-6ci,7ci,9ci
PubChem CID 144730
IUPAC-Name 5-Nitrothiophen-3-Carbaldehyd
SMILES C1=C(SC=C1C=O)[N+](=O)[O-]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Nitrothiophene-4-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 79°C to 81°C
Menge 1 g
Beilstein 1342966
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 157.15
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.