Learn More
2-Nitrothiophen (technische Qualität), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Nitrothiophene (Technical Grade) |
| CAS | 609-40-5 |
| Summenformel | C4H3NO2S |
| Menge | 1 g |
| Synonym | alpha-Nitrothiophene |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H3NO2S/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cccs1 |
| IUPAC-Name | 2-Nitrothiophen |
| Molekulargewicht (g/mol) | 129.14 |
| Formelmasse | 128.9884 |